Zinn 1 Chloridlösung 100 mL 1 * 100 mL
Artikelnr. HACH1456942
Lieferant: Hach
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gesamthärte-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Lieferant: VWR Chemicals
Ammoniumacetat ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Lugolsche Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Kupfer-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schiff-Reagenz für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Knochenentkalker, OSTEOMOLL® und OSTEOSOFT®
Lieferant: Merck
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Teststreifen, Peroxid, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals