AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Straight barrel cartridge, Diol, 60 Å, 40 µm, 1 ml, 50 mg
Artikelnr. VARI12102067
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Artikelnr. VARI12102067
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Straight barrel cartridge, Diol, 60 Å, 40 µm, 1 ml, 50 mg
Preis
268,03 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    03
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    Diol
  • Cat. No.:
    VARI12102067
  • Endcapped:
    Nein
  • Kohlenstoffbelastung:
    68%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.