AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Patrone mit geradem Lauf, LMSA, 300 Å, 75 µm, 3 ml, 500 mg
Artikelnr. 551-0342
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Artikelnr. 551-0342
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ LMS
Patrone mit geradem Lauf, LMSA, 300 Å, 75 µm, 3 ml, 500 mg
Preis
561,63 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ LMS polymeric sorbent lets you elute without having to add amine modifiers, buffers, or acids. The elimination of secondary interactions means that elution of analytes can be achieved with pure organic solvents or HPLC mobile phase-compatible solvent mixtures of low ionic strength. These characteristics are crucial to allow compatibility with LC/MS or other delicate analytical techniques.
  • Ultra clean styrene-divinylbenzene polymer
  • Optimised 75 μm particle size for reproducible flow
  • High capacity and surface area for efficient extraction
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    75 µm
  • Porengröße:
    300 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Patrone mit geradem Lauf
  • Seq:
    5
  • Bettgewicht:
    500 mg
  • Phase:
    LMSA
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.