Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Straight barrel cartridge, Diol, 60 Å, 40 µm, 1 ml, 100 mg
Artikelnr. 551-0305
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
- Provides polar and non-polar modes
- Strong hydrogen bonding with analytes
- Resembles unbonded silica in its capabilities
Spezifikationen
- Partikelgröße:40 µm
- Porengröße:60 Å
- Kapazität:1 ml
- Bezeichnung:Straight barrel cartridge
- Seq:04
- Bettgewicht:100 mg
- Phase:Diol
- Cat. No.:551-0305
- Endcapped:Nein
- Kohlenstoffbelastung:68%
- Surface area:500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.