AuftragsverfolgungKontakt
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Kartusche, 60 ml
  551-0361
 :   VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
  551-0361
 :  VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Kartusche, 60 ml
1 * 100 ST
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
 : Frits has to be ordered separately
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Kapazität:
    60 ml
  • Seq:
    06
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 551-0354
    Adapterverschlüsse für 1, 3 und 6-ml-Kartuschen von Bond Elut™
    1 * 15 ST
  •  
    Bezeichnung
  • 551-0355
    Luer-Absperrhähne
    1 * 15 ST
  •  
    Bezeichnung
  • VARI12131035
    Adapterverschlüsse für 3-ml-ASPEC SPE-Systeme von Gilson
    1 * 1.000 ST - 1 043,46 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARI12131034
    Adapterverschlüsse für 1-ml-ASPEC SPE-Systeme von Gilson
    1 * 1.000 ST - 824,54 €