Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Kartusche, 12 ml
Artikelnr. 551-0359
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
: Frits has to be ordered separately
Spezifikationen
- Säulenform:Kartusche
- Kapazität:12 ml
- Seq:04
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 551-0354Adapterverschlüsse für 1, 3 und 6-ml-Kartuschen von Bond Elut™Einloggen für Verfügbarkeit1 * 15 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI12131035Adapterverschlüsse für 3-ml-ASPEC SPE-Systeme von GilsonEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 1 043,46 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI12131034Adapterverschlüsse für 1-ml-ASPEC SPE-Systeme von GilsonEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 824,54 €