AuftragsverfolgungKontakt
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ | Avantor
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Kartusche, 6 ml
Artikelnr. 551-0358
Anbieter:   VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Artikelnr. 551-0358
Anbieter:  VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Kartusche, 6 ml
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Bestellinformation: Frits has to be ordered separately
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Kartusche
  • Kapazität:
    6 ml
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 551-0354
    Adapterverschlüsse für 1, 3 und 6-ml-Kartuschen von Bond Elut™
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 551-0355
    Luer-Absperrhähne
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI12131035
    Adapterverschlüsse für 3-ml-ASPEC SPE-Systeme von Gilson
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 1 043,46 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI12131034
    Adapterverschlüsse für 1-ml-ASPEC SPE-Systeme von Gilson
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 ST - 824,54 €