AuftragsverfolgungKontakt
Cryoboxes without Divider
Blau, 130×130×90/95 mm
Catalog # GLWAB90B
Supplier:   GLW
Cryoboxes without Divider
Catalog # GLWAB90B
Supplier:  GLW
Cryoboxes without Divider
Cryoboxes without Divider
Blau, 130×130×90/95 mm
Price
5,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, natur oder farbig, ohne Trennelemente.
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu -90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryoboxen mit öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe Schwarz/Schwarz
Die Boxen werden ohne Fächer geliefert und können zusätzlich mit GLW-Trennelementen zur individuellen Konfiguration verwendet werden. Sie eignen sich zur Aufbewahrung nicht standardisierter Röhrchen, Steinproben, Kleinteile und mehr. Innere Abmessung der Box: 124×124 mm, äußere Abmessung der Box: 130×130 mm.
B01-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 70 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B02-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 95 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B03-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 120 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B40-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B60-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 7 mm
B70-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 30 up to 35 mm
B90-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm / Lid - height 45 up to 50 mm
Specifications
  • Außen B×T×H:
    130×130×90/95 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    58
  • Cat. No.:
    GLWAB90B
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • GLWAZP66
    Trennelemente, PP, natur, 6×6 Fachgrößen 19×19 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 3,28 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 211-0349
    Trennelemente, PP, natur, Länge 121 mm, Höhe 27 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 0,32 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • GLWAB1X1
    Abnehmbarer Rahmen, PP, weiß, 126×126×25 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • GLWAL10
    Etikettenhalter, transparent, PP, mit 20 Papieretiketten, 34×100 mm
    Log in for availability
    1 * 20 ST - 6,56 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 211-0537
    Trennelemente, aus Karton, 10×10, Fachgröße 11,6×11,6 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1,48 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 211-0538
    Trenner, Karton, natur, 5×5 Fächer mit 24×24 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1,48 €