Electrode cleaning solutions
Pepsin-HCl solution, for cleaning junctions with protein contamination, treatment time about 1 h, 6×250 ml, 6
Artikelnr. 662-0573
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Reinigungslösung Pepsin/Salzsäure Kst.-Flasche 500 ML 1 * 500 mL Artikelnr.83603.260
Das Produkt 83603.260 ist ein Ersatz für 662-0573 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
PEP/PH,PEPSINREINIGUNGSLÖSUNG NUR FÜR MESSKETTEN MIT FLÜSSIGELEKTROLYT 3 FLASCHEN MIT JE 250 ML 1 * 3 ST Artikelnr.662-8291
Das Produkt 662-8291 ist ein Ersatz für 662-0573 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Reinigungslösung Pepsin/Salzsäure Kst.-Flasche 1L 1 * 1 L Artikelnr.83603.290
Weitere Alternativen anzeigenDas Produkt 83603.290 ist ein Ersatz für 662-0573 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:6
- Bezeichnung:Pepsin-HCl solution, for cleaning junctions with protein contamination, treatment time about 1 h, 6×250 ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.