AuftragsverfolgungKontakt
Buffer powder pillows | Avantor
Buffer powder pillows
10,01, ±0,02, Carbonat, Blau, 25 °C, 50
Artikelnr. HACH2227166
Anbieter:   Hach
Buffer powder pillows
Artikelnr. HACH2227166
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
10,01, ±0,02, Carbonat, Blau, 25 °C, 50
CAS Nummer:  
Preis
78,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
Lieferumfang: The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • pH-Puffertyp:
    Carbonat
  • VE:
    50
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Blau
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    10,01
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.