AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Straight barrel cartridge, Certify, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 300 mg
Artikelnr. VARI12102082
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Artikelnr. VARI12102082
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Straight barrel cartridge, Certify, 60 Å, 40 µm, 6 ml, 300 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
  • Special mixed mode sorbent bed
  • Broad application range for aqueous extraction
  • Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    6 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    13
  • Bettgewicht:
    300 mg
  • Phase:
    Certify
  • Cat. No.:
    VARI12102082
  • Endcapped:
    Nein
  • Kohlenstoffbelastung:
    9,0%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.