AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Straight barrel cartridge, Florisil, 200 µm, 60 ml, 10 g
Artikelnr. VARI12256038
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Artikelnr. VARI12256038
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Straight barrel cartridge, Florisil, 200 µm, 60 ml, 10 g
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Florisil is a magnesia-loaded silica gel, extremely polar in nature and ideal for the isolation of polar compounds from non-polar matrices.
  • Pesticide residue (PR) grade
  • Fast flow, ideal for viscous samples
The larger particle size of the sorbent enables flow for large sample volumes and is therefore an attractive alternative to silica if the sample matrix is particularly viscous.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    200 µm
  • Kapazität:
    60 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    13
  • Bettgewicht:
    10 g
  • Phase:
    Florisil
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.