AuftragsverfolgungKontakt
Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL | Avantor
Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Artikelnr. 28794.364
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL
Artikelnr. 28794.364
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL
Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  30525-89-4
Preis
207,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxymethylene
  • CAS Nummer:30525-89-4
  • Formel:(CH₂O)n
  • MDL-Nummer:MFCD00133991
  • Merck-Index:13,07096
  • Siedepunkt:135…136 °C (13 Torr)
  • Schmelzpunkt:120…170 °C
  • Dichte:0,88 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:70 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Prüfung auf Identität:
    Entspricht
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.