Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Paraformaldehyd, Pulver, TECHNICAL
Artikelnr. 28794.295
Anbieter: VWR Chemicals
CAS Nummer: 30525-89-4
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxymethylene
- CAS Nummer:30525-89-4
- Formel:(CH₂O)n
- MDL-Nummer:MFCD00133991
- Merck-Index:13,07096
- Siedepunkt:135…136 °C (13 Torr)
- Schmelzpunkt:120…170 °C
- Dichte:0,88 g/cm³ (25 °C)
- Blitzpunkt:70 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2213
- ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg