AuftragsverfolgungKontakt
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL | Avantor
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Metalltrommel, 200 L
Artikelnr. 26192.554
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   VWR Chemicals
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Artikelnr. 26192.554
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  109-66-0
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Metalltrommel, 200 L
CAS Nummer:  109-66-0
Preis
3 430,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Pentane
  • CAS Nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009498
  • Molekulargewicht:72.15 g/mol
  • Merck-Index:13,07193
  • Siedepunkt:35…36 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–130 °C
  • Dichte:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–40 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Spezifikationen
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    200 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.