Methylcyclohexan ≥99%, TECHNICAL
Weißblechdose, 5 L
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:108-87-2
- Formel:C₆H₁₁CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00001497
- Molekulargewicht:98.19 g/mol
- Merck-Index:13,06074
- Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–126 °C
- Dichte:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–4 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-624-3
- UN:2296
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:Min. 99 %
- Identification:Passes test
- Water:Max. 50 ppm
Spezifikationen
- Packung:Weißblechdose
- VE:5 L