Graphit, Pulver, TECHNICAL
Kunststoffbeutel, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL-Nummer:MFCD00144065
- Molekulargewicht:12.01 g/mol
- Merck-Index:12,04560
- Schmelzpunkt:3827 °C
- Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerP20_VWRC24489.363_SPEC_DE.pdf spec_VWRC24489.363 spec_VWRC24489.363 spec_VWRC24489.363_de spec_VWRC24489.460
Produktspezifikation
SDS_DE_AT_VWRC24489.pdf sds_VWRC24489
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR® for Drying and Filtration
Produktliteratur
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffbeutel
- VE:5 kg