AuftragsverfolgungKontakt
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
Anbieter:   VWR Chemicals
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Artikelnr. 24414.467
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  57-55-6
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  57-55-6
Preis
505,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • CAS Nummer:57-55-6
  • Formel:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00064272
  • Molekulargewicht:76.1 g/mol
  • Merck-Index:13,07947
  • Siedepunkt:187,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–59 °C
  • Dichte:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:99 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-338-0
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Brechungsindex (20°C):
    1.431 - 1.435
Spezifikationen
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L