AuftragsverfolgungKontakt
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
  24414.296
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
  24414.296
 :  57-55-6
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
 :  57-55-6
51,00 €
1 * 1 L
 :  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  •  :57-55-6
  •  :CH₃CH(OH)CH₂OH
  •  :MFCD00064272
  •  :76.1 g/mol
  •  :13,07947
  •  :187,6 °C (1013 hPa)
  •  :–59 °C
  •  :1,04 g/cm³ (20 °C)
  •  :99 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-338-0
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Brechungsindex (20°C):
    1.431 - 1.435
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L