Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss, abgeglichenes Paar, markiert bei 10/25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Glas
Artikelnr. HACH2612602
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Spezifikationen
- Lichtweg:1" / 25 mm
- Volumen:25 ml
- Fenstermaterial:Glas
- Bezeichnung:Probenküvetten, mit Verschluss, abgeglichenes Paar, markiert bei 10/25 ml
- Seq:10