AuftragsverfolgungKontakt
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Metalltrommel, 200 L
Artikelnr. 23879.557
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Artikelnr. 23879.557
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  141-78-6
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Metalltrommel, 200 L
CAS Nummer:  141-78-6
Preis
1 750,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:141-78-6
  • Formel:CH₃COOC₂H₅
  • MDL-Nummer:MFCD00009171
  • Molekulargewicht:88.11 g/mol
  • Merck-Index:13,03792
  • Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–83 °C
  • Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-500-4
  • UN:1173
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119475103-46
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • IR Spectrum:
    Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    200 L
  • Cat. No.:
    23879.557
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen