AuftragsverfolgungKontakt
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL | Avantor
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
Artikelnr. 23879.295
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Artikelnr. 23879.295
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  141-78-6
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetat ≥99%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
CAS Nummer:  141-78-6
Preis
28,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:141-78-6
  • Formel:CH₃COOC₂H₅
  • MDL-Nummer:MFCD00009171
  • Molekulargewicht:88.11 g/mol
  • Merck-Index:13,03792
  • Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–83 °C
  • Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-500-4
  • UN:1173
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119475103-46
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • IR Spectrum:
    Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L
  • Cat. No.:
    23879.295
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.