AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, with screw cap | Avantor
Test tubes, with screw cap
4 ml, 115 mm, 30 mm
Artikelnr. KIMA17004
Test tubes, with screw cap
Artikelnr. KIMA17004
Test tubes, with screw cap
4 ml, 115 mm, 30 mm
Preis
187,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    30 mm
  • Kapazität:
    4 ml
  • Länge:
    115 mm