AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, with screw cap
19 ml, 150 mm, 16 mm, Unsteril
Artikelnr. 212-6717
Test tubes, with screw cap
Artikelnr. 212-6717
Test tubes, with screw cap
19 ml, 150 mm, 16 mm, Unsteril
Preis
276,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 625 ST
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Kapazität:
    19 ml
  • Länge:
    150 mm