AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, with screw cap | Avantor
Test tubes, with screw cap
10 ml, 100 mm, 16 mm
Artikelnr. 212-6712
Test tubes, with screw cap
Artikelnr. 212-6712
Test tubes, with screw cap
10 ml, 100 mm, 16 mm
Preis
485,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Kapazität:
    10 ml
  • Länge:
    100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.