AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Gilson | Avantor
Scheidetrichter, Gilson
1000 ml, 29/32 NS
Artikelnr. BIBB443060N
Anbieter:   SciLabware
Scheidetrichter, Gilson
Artikelnr. BIBB443060N
Anbieter:  SciLabware
Scheidetrichter, Gilson
Scheidetrichter, Gilson
1000 ml, 29/32 NS
Preis
173,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface. With interchangeable glass or PTFE key for grease free performance. Supplied with hollow glass stopper.
Spezifikationen
  • Kern:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    12