AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Gilson | Avantor
Scheidetrichter, Gilson
125 ml, 19/26 NS
Artikelnr. BIBB443042N
Anbieter:   SciLabware
Scheidetrichter, Gilson
Artikelnr. BIBB443042N
Anbieter:  SciLabware
Scheidetrichter, Gilson
Scheidetrichter, Gilson
125 ml, 19/26 NS
Preis
93,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface. With interchangeable glass or PTFE key for grease free performance. Supplied with hollow glass stopper.
Spezifikationen
  • Kern:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.