AuftragsverfolgungKontakt
Basins, Crystallising | Avantor
Basins, Crystallising
900 ml, 75 mm, 140 mm
Artikelnr. 216-2766
Anbieter:   SciLabware
Basins, Crystallising
Artikelnr. 216-2766
Anbieter:  SciLabware
Basins, Crystallising
Basins, Crystallising
900 ml, 75 mm, 140 mm
Preis
352,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with or without spout.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Features flat base and straight sides and white labelling area.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    140 mm
  • Kapazität:
    900 ml
  • Höhe:
    75 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.