Petrischalen, PYREX®
Petrischale, Glas, 150 mm, 20 mm, Unsteril
Artikelnr. 391-2027
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, mit Deckel.
- Chemikalienbeständig
- Speziell geformt, um eine gleichmäßige Wandstärke und eine konsistente optische Leistung zu gewährleisten
- Hält wiederholtem Autoklavieren stand
Spezifikationen
- Ø:150 mm
- Sterilität:Unsteril
- Ausführung:Petrischale, Glas
- Höhe:20 mm
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



