AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 120 mm, 24/29 NS
Artikelnr. 201-8443
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8443
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 120 mm, 24/29 NS
Preis
95,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    120 mm
  • Seq:
    12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.