AuftragsverfolgungKontakt
Prüfröhrchen, Passive Dositubes | Avantor
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Kohlenmonoxid (1D), Carbon monoxide, 1,04 - 2000 ppm
Artikelnr. 151-0081
Anbieter:   GASTEC
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Artikelnr. 151-0081
Anbieter:  GASTEC
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Kohlenmonoxid (1D), Carbon monoxide, 1,04 - 2000 ppm
Preis
62,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Passive Dositubes dienen zur Messung von TWA-Werten der Gaskonzentration über längere Zeiträume.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Dositubes nutzen das Prinzip der natürlichen Diffusion von Gas.
Ein Dositube ist ein Glasröhrchen mit einem speziellen Innendurchmesser, das gleichzeitig mit einem Diffusor und einer chemischen Reagenz gefüllt wird, wodurch sich das Gas mit konstanter Geschwindigkeit verteilen kann, was zu einer längeren Verfärbung und einer besseren Abgrenzung führt. Anschließend kann das passive Dositube in den Atembereich der betreffenden Person gebracht und dort mit einem Halter und einem Clip befestigt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Kohlenmonoxid (1D)
  • Parameter:
    Carbon monoxide
  • Messbereich:
    1,04 - 2000 ppm
  • Cat. No.:
    151-0081
  • Messdauer:
    0,5 - 48 h
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Parameter
    Messbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 151-0090
    Essigsäure (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 62,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 151-0095
    Halter für Dositube
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - 47,00 €