AuftragsverfolgungKontakt
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Wasserstoffperoxid (32D), Hydrogen peroxide, 0,5 - 40 ppm
Catalog # 151-0084
Supplier:   GASTEC
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Catalog # 151-0084
Supplier:  GASTEC
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Prüfröhrchen, Passive Dositubes
Wasserstoffperoxid (32D), Hydrogen peroxide, 0,5 - 40 ppm
Price
62,70 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Passive Dositubes dienen zur Messung von TWA-Werten der Gaskonzentration über längere Zeiträume.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Dositubes nutzen das Prinzip der natürlichen Diffusion von Gas.
Ein Dositube ist ein Glasröhrchen mit einem speziellen Innendurchmesser, das gleichzeitig mit einem Diffusor und einer chemischen Reagenz gefüllt wird, wodurch sich das Gas mit konstanter Geschwindigkeit verteilen kann, was zu einer längeren Verfärbung und einer besseren Abgrenzung führt. Anschließend kann das passive Dositube in den Atembereich der betreffenden Person gebracht und dort mit einem Halter und einem Clip befestigt werden.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Wasserstoffperoxid (32D)
  • Parameter:
    Hydrogen peroxide
  • Messbereich:
    0,5 - 40 ppm
  • Cat. No.:
    151-0084
  • Messdauer:
    1 - 10 h
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Parameter
    Messbereich
    Availability
    Price
  • 151-0090
    Essigsäure (81D)
    Acetic acid
    0,5 - 100 ppm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - 62,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 151-0095
    Halter für Dositube
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 47,00 €