AuftragsverfolgungKontakt
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit® | Avantor
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
19/26 NS, 19/26 NS
Artikelnr. 201-0648
Anbieter:   SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Artikelnr. 201-0648
Anbieter:  SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
19/26 NS, 19/26 NS
Preis
36,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With side arm for the attachment of rubber tubing etc. Detachable plastic screw thread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely.
Spezifikationen
  • Kern:
    19/26 NS
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.