Spherical ground joints, Quickfit®
-, S 13/5
Artikelnr. 201-8206
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of PYREX®, borosilicate glass.
- Excellent sealing properties
- Minimal requirement for joint lubrication
- Ideal for use as flexible connectors
For the Glassblower who demands the highest quality joint.
Length: 100 mm
Spezifikationen
- Kugelschliff-Kugel:-
- Kugelschliff-Schale:S 13/5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.