AuftragsverfolgungKontakt
Mischzylinder,PYREX®
100 ml, 1,0 ml, 291 mm, 1,0 ± ml, 24/29
Artikelnr. 612-0076
Anbieter:   SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Artikelnr. 612-0076
Anbieter:  SciLabware
Mischzylinder,PYREX®
Mischzylinder,PYREX®
100 ml, 1,0 ml, 291 mm, 1,0 ± ml, 24/29
Preis
73,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with polyethylene (PE) stopper, class B.
  • Cylinders have hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
Height values = maximum height
 : ISO 4788
Spezifikationen
  • NS:
    24/29
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    291 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    1,0 ml
  • Toleranz:
    1,0 ± ml