Druckfilterhalter
Pressure filter holder, Edelstahl, 340 ml, 47 mm, 533 mm, 70 mm
Artikelnr. MILFXX4004740
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Filterhalter eignen sich ideal für die Ultrareinigung oder Sterilisation von Flüssigkeitschargen.
- Der Filterhalter verfügt über ein Reservoir zur Aufnahme von Flüssigkeit für die Chargenfiltration
- Autoklavierbar mit eingesetzter Membran für die Sterilfiltration
Der Zylinder fasst 100 oder 340 ml Flüssigkeit, die durch extern angelegten Gasdruck durch einen geeigneten Filter am Halterboden gefiltert wird.
Certifications:
Spezifikationen
- Ext.Ø:70 mm
- Für Ø:47 mm
- Kapazität:340 ml
- Bezeichnung:Pressure filter holder
- Höhe:533 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Cat. No.:MILFXX4004740
- Max. inlet pressure:6,9 bar
- Filterfläche:11,3 cm²
- Ein-/Auslass Verbindungen:9,5 mm hose connector/No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 l filtering flask
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX4004704Filter support screen, stainless steel, 47 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 230,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MILFXX40047RKReplacement parts kit, 47 mm holder includes 5 each top cap O-rings, locking ring gasket, filter sealing O-ring and screen gasketEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 458,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis