Stativfüße für Stativstäbe, Labomeca®
Stäbe 16 mm Ø
241-0136
Aufbauelemente für LABOMECA® Stativaufbauten.
- Zur Befestigung von Stäben an Wand, Decke, Boden, Tischen, Regalen oder Möbel
- Mit Holzschrauben; Fixierung der Stativstäbe erfolgt über den LABOMECA® Sechskantschlüssel
Delivery information: Werden mit Holzschrauben geliefert.
- Für:Stäbe 16 mm Ø
- Seq:02