VWR® Doppelmuffen
Product Details & Documents
Für die Montage von Stäben mit 8, 12, 13, 16 und 21 mm Durchmesser.
- Leichtes, robustes Design
- Die Doppelmuffen öffnen sich vollständig und können so sofort an der gewünschten Position auf jedem Stab befestigt werden.
- Die Befestigung erfolgt mit einem Labomeca®-Inbusschlüssel (optional, 241-0053).
* Wenn eine 8-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 3 Nm nicht bewegt werden.
** Wenn eine 8- bis 12-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 6 Nm nicht bewegt werden.
*** Wenn eine 16-mm-Doppelmuffe auf dem Duraluminiumstab befestigt ist, kann sie durch eine Drehkraft von weniger als 25 Nm nicht bewegt werden.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
VWRF08600.427_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Für:<3*oder 6** Nm
- Material:Laboral-Aluminiumlegierung
- Für Stab Ø:8×12 mm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



