AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Laborstative | Avantor
VWR®, Laborstative
Plattenstativ (C) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø, 300 mm, 140 mm, - mm
Artikelnr. 241-0099
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Laborstative
Artikelnr. 241-0099
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Laborstative
VWR®, Laborstative
Plattenstativ (C) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø, 300 mm, 140 mm, - mm
Preis
83,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand
Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.
- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig
Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig
Spezifikationen
  • Breite:
    140 mm
  • Bezeichnung:
    Plattenstativ (C) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø
  • Länge:
    300 mm
  • Schenkellänge:
    - mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.