Millex® Polyethersulfon-Inline-Filter
Product Details & Documents
Der bidirektional gelagerte Millex-GP50-Filter ist ein Sterilfilter für wässrige Lösungen. Er entfernt Mikroorganismen, Partikel, Niederschläge und ungelöste Pulver größer als 0,22 μm. Dieses Einwegprodukt besteht aus einem 0,22-μm-Membranfilter in einem Acrylgehäuse.
- Sterilfiltration von Gewebekulturmedien, Additiven, Puffern und Wasser
- Steril, gammabestrahlt
- Hydrophil
- Der Millex-GP50-Filter ist pyrogenfrei und ungiftig
Für die Verwendung mit einer Peristaltikpumpe wird ein Pumpenantrieb und ein Pumpenkopf mit einer konstanten Drehzahl von 60 Umdrehungen pro Minute (U/min) empfohlen. Dies erzeugt eine durchschnittliche Flussrate von 100 ml/min. Empfohlene Schläuche: 4 bis 9,5 mm Int. Ø. Silikonkautschuk- oder Latexschläuche.
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Cobranded Syringe Filters.pdf Merck Syringe Filters.pdf
Produktliteratur
Spezifikationen
- Ø:50 mm
- Filterfläche:19,6 cm²
- Porengröße:0,22 μm
- Steril:+
- Bezeichnung:Inline filter, 6,35 - 12,7 mm hose barb with Female Luer slip interior
- Seq:01
- Cat. No.:MILFSLGP05010
- Ein-/Auslass Verbindung:96 mm, including bell
- Max. Druck:3,3 bar
- Gehäusematerial:Methacrylate-butadiene-styrene (MBS)
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.