Membranfilter
PVC5, 5,00 µm, 47 mm
MILFPVC504700
: Merck
PVC-Membranfilter werden von ASTM, NIOSH und OSHA bei Anwendungen zur Luftüberwachung zur Analyse von Kieselsäure, Ruß, Metallen, Quarzpartikeln und anderen spezifiziert.
- Qualitativ hochwertiges PVC-Polymer von medizinischem Grad
Anwendungen umfassen Überwachung der Luft auf Partikelverunreinigungen inklusive Kieselsäure, Metallen und Quarz.
Filterfarbe: weiß.
Filteroberfläche: glatt.
- Ø:47 mm
- Porengröße:5,00 µm
- Typ:PVC5
- Seq:03
- Cat. No.:MILFPVC504700
- Luftdurchsatz:2 l/min/cm2