VWR®, Laborstative
Dreifußstativ (A) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø, -, - mm, 115 mm
Artikelnr. 241-0090
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Dreibeiniges Stativ (A): Stativfuß aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
- Threaded hole
- Support rod (three lengths available with different diameters)
- Robust, secure stand
- Mit Gewindebohrung
- Stativstab (drei Längen mit verschiedenen Durchmessern erhältlich)
- Robust, sicherer Stand
Stative (B): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl.
- Mit exzentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig
Stative (C): Stativplatte aus Grauguss, mit Hammerschlaglack, Stativstab aus Stahl, vernickelt.
- Mit zentrisch angebrachtem Stativstab
- Sicherer und rutschfester Stand
- In drei verschiedenen Größen erhältlich
- Robust, korrosionsständig
Dokumente
Spezifikationen
- Breite:- mm
- Bezeichnung:Dreifußstativ (A) mit Stativstab 500 mm lang, 8 mm Ø
- Länge:-
- Schenkellänge:115 mm