AuftragsverfolgungKontakt
Löffel, POLY | Avantor
Löffel, POLY
Straight, 185 mm, 40×20 mm
Artikelnr. 231-1069
Anbieter:   BOCHEM
Löffel, POLY
Artikelnr. 231-1069
Anbieter:  BOCHEM
Löffel, POLY
Löffel, POLY
Straight, 185 mm, 40×20 mm
Preis
5,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Spezielle Form für leichtes und einfaches Handling.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Straight
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    02
  • Löffelmaße:
    40×20 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.