AuftragsverfolgungKontakt
Drahtkörbe | Avantor
Drahtkörbe
300×200 mm
Artikelnr. 216-2846
Anbieter:   BOCHEM
Drahtkörbe
Artikelnr. 216-2846
Anbieter:  BOCHEM
Drahtkörbe
Drahtkörbe
300×200 mm
Preis
163,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Verstärkte Ränder
  • Umklappbare Henkel
Diese runden Körbe dienen zum Transport sowie der Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien.
Spezifikationen
  • Ø×H:
    300×200 mm
  • Seq:
    08