Drahtkörbe
210×180 mm
Artikelnr. 216-2844
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
- Verstärkte Ränder
- Umklappbare Henkel
Diese runden Körbe dienen zum Transport sowie der Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien.
Spezifikationen
- Ø×H:210×180 mm
- Seq:05