Drahtkörbe
120×100 mm
Artikelnr. 216-2841
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
- Verstärkte Ränder
- Umklappbare Henkel
Diese runden Körbe dienen zum Transport sowie der Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien.
Spezifikationen
- Ø×H:120×100 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.