AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Muffen, Universal | Avantor
VWR® Muffen, Universal
8 - 27 mm, Aluminium-Bronze
Artikelnr. 241-0025
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Muffen, Universal
Artikelnr. 241-0025
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Muffen, Universal
VWR® Muffen, Universal
8 - 27 mm, Aluminium-Bronze
Preis
70,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Muffen aus unterschiedlichen Materialien zur universellen Verwendung.
  • Leichte, robuste Ausführung
  • Mit leichtgängigen Rändelschrauben zur Fixierung
Spezifikationen
  • Spannweite:
    8 - 27 mm
  • Material:
    Aluminium-Bronze
  • Seq:
    5