AuftragsverfolgungKontakt
Sampling valves | Avantor
Sampling valves
MicropreSure sanitary sampling valve, stainless steel, with 316l and 1-1/2 in. TC
Artikelnr. MILXMXPESPTCL
Anbieter:   Merck
Sampling valves
Artikelnr. MILXMXPESPTCL
Anbieter:  Merck
Sampling valves
Sampling valves
MicropreSure sanitary sampling valve, stainless steel, with 316l and 1-1/2 in. TC
Preis
601,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The sampling valves are used for sterile sampling of water or other final products in the pharmaceutical industry.
  • Collect samples mid-stream and filter through a MicropreSure unit, or sample into sterile sampling bags or a graduated cylinder
  • Samples are kept in sanitary condition for immediate sampling with alcohol or hydrogen peroxide injections
Materials: stem and body: 316L stainless steel or ECTFE body in ECTFE-type units, valve cap: ABS or PP, O-ring and plug seal: silicone or fluoroelastomer.
Zertifizierung: Meets the FDA indirect food requirements cited in code of federal regulations CFR 21, part 177-182.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MicropreSure sanitary sampling valve, stainless steel, with 316l and 1-1/2 in. TC
  • Seq:
    08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.