AuftragsverfolgungKontakt
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm), 4230 ml, 1555 cm², 110×550 mm, 4/Karton
Catalog # 734-3020
Supplier:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Catalog # 734-3020
Supplier:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm), 4230 ml, 1555 cm², 110×550 mm, 4/Karton
Price
884,00 €
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Wachstumsfläche:
    1555 cm²
  • Verpackt:
    4/Karton
  • Kapazität:
    4230 ml
  • Bezeichnung:
    Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm)
  • Ø-A×H:
    110×550 mm