AuftragsverfolgungKontakt
Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
300 ml, Schraubverschluss oben, 38-430
  WHEA355445
Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
  WHEA355445
Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
Trypsinising flasks, with screw caps, WHEATON®
300 ml, Schraubverschluss oben, 38-430
189,00 €
1 * 1 ST
Made of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
These trypsinising flasks units have screw caps with white styrene-butadiene rubber liners that reduce contamination of contents. Fluted design improves mixing.
 : Conforms to USP Type I and ASTM E-438 Type I, Class A requirements.
  • Kapazität:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    Schraubverschluss oben, 38-430
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.